Tlačiť
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302905-10G PC302905-5G
APOSPC302905-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302905-10G APOSPC302905-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O
Mw: 277.455 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660271
Číslo CAS: 886501-87-7