4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302904-5G
PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA
225.83
EUR
APOSPC302904-5G
APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₉H₉BrF₂O Teplota tavenia: 58…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09258705 Číslo CAS: 181806-55-3 OSN: 3261 ADR: 8,II |