Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519338
Číslo CAS: 1092460-90-6
OSN: 3276
ADR: 6.1 III