Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 257.16 EUR
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.136 g/mol
Teplota varu: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772785
Číslo CAS: 1020718-23-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III