Tlačiť
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 283.6 EUR
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₄O₂
Mw: 256.581 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795336
Číslo CAS: 1431329-73-5