Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302848-1G PC302848-5G
APOSPC302848-1GEA 271.58 EUR
APOSPC302848-1G APOSPC302848-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₃
Mw: 267.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783233
Číslo CAS: 1391002-18-8