Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302843-1G PC302843-5G PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA 185.46 EUR
APOSPC302843-1G APOSPC302843-5G APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Mw: 219.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660344
Číslo CAS: 886761-71-3