Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 442.62 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.555 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795322
Číslo CAS: 134099-21-1