Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 805.05 EUR
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832331
Číslo CAS: 1017778-56-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III