Tlačiť
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 374.25 EUR
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258712
Číslo CAS: 1017779-72-4
OSN: 1760
ADR: 8,III