Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 455.84 EUR
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.595 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519365
Číslo CAS: 874821-50-8