Tlačiť
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 596.87 EUR
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18415577
Číslo CAS: 1261799-38-5
OSN: 1760
ADR: 8,III