Tlačiť
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 285.2 EUR
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115884
Číslo CAS: 886497-77-4
OSN: 3265
ADR: 8,III