Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 374.25 EUR
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115865
Číslo CAS: 886497-26-3
OSN: 3261
ADR: 8,III