Tlačiť
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302707-1G PC302707-5G PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA 231.92 EUR
APOSPC302707-1G APOSPC302707-5G APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
Mw: 232.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832295
Číslo CAS: 1017778-20-9