Tlačiť
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 169.84 EUR
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
Mw: 232.199 g/mol
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832282
Číslo CAS: 1017777-98-8