Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832244
Číslo CAS: 1000523-82-9