Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302676-1G PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA 231.92 EUR
APOSPC302676-1G APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.596 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213040
Číslo CAS: 771582-27-5
OSN: 2735
ADR: 8 III