Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302665-5G PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA 212.19 EUR
APOSPC302665-5G APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O
Mw: 277.455 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519345
Číslo CAS: 53012-82-1
OSN: 3265
ADR: 8 II