Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 143.4 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03002851
Číslo CAS: 682805-11-4