Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 255.96 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Mw: 247.214 g/mol
Teplota tavenia: 236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832357
Číslo CAS: 1256482-64-0