Tlačiť
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 181.45 EUR
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205343
Číslo CAS: 773129-47-8