Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519335
Číslo CAS: 1092460-85-9