Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116048
Číslo CAS: 1040198-59-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III