Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302604-1G PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA 255.96 EUR
APOSPC302604-1G APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂
Mw: 221.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398479
Číslo CAS: 1261865-55-7