Tlačiť
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G PC3026-25G PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA 40.02 EUR
APOSPC3026-1G APOSPC3026-25G APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Mw: 301.286 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797556
Číslo CAS: 205445-53-0