Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302594-1G PC302594-5G
APOSPC302594-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302594-1G APOSPC302594-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772784
Číslo CAS: 1206593-25-0