Tlačiť
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258692
Číslo CAS: 1017779-41-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III