Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 406.57 EUR
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Mw: 217.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115957
Číslo CAS: 754944-16-6