Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302567-1G PC302567-5G PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA 168.24 EUR
APOSPC302567-1G APOSPC302567-5G APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Mw: 267.632 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115844
Číslo CAS: 1259965-55-3