Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302557-1G PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302557-1G APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.591 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398586
Číslo CAS: 1261618-61-4