Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660208
Číslo CAS: 886499-18-9