Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 194.67 EUR
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Mw: 247.651 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832235
Číslo CAS: 1260005-16-0