Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃NO
Mw: 235.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832393
Číslo CAS: 78240-45-6
OSN: 3276
ADR: 6.1 III