Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116016
Číslo CAS: 1042665-36-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III