Tlačiť
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 201.48 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
Mw: 232.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519313
Číslo CAS: 1092460-65-5