Tlačiť
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302507-1G PC302507-5G PC302507-10G PC302507-25G
APOSPC302507-1GEA 141.8 EUR
APOSPC302507-1G APOSPC302507-5G APOSPC302507-10G APOSPC302507-25G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.618 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025401
Číslo CAS: 916420-78-5