Tlačiť
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 184.26 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.618 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519329
Číslo CAS: 1036395-80-8