Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 198.96 EUR
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Mw: 231.196 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832237
Číslo CAS: 1259990-37-8