Tlačiť
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 580.41 EUR
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Mw: 202.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116055
Číslo CAS: 886498-12-0