Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302470-1G PC302470-5G PC302470-10G
APOSPC302470-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302470-1G APOSPC302470-5G APOSPC302470-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Mw: 247.214 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832356
Číslo CAS: 1260004-91-8