Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 217.5 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203094
Číslo CAS: 685126-89-0