Tlačiť
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇F₅O₃S
Mw: 278.196 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652486
Číslo CAS: 1448319-14-9