Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 467.85 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₃
Mw: 222.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115969
Číslo CAS: 886500-30-7