Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302441-1G PC302441-5G
APOSPC302441-1GEA 155.02 EUR
APOSPC302441-1G APOSPC302441-5G
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Mw: 231.196 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832371
Číslo CAS: 1256482-66-2