Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302440-1G PC302440-5G PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA 132.77 EUR
APOSPC302440-1G APOSPC302440-5G APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
Mw: 301.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660241
Číslo CAS: 1260002-85-4