Tlačiť
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 198.68 EUR
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116043
Číslo CAS: 1043500-64-6