Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832364
Číslo CAS: 1214383-11-5