Tlačiť
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 124.57 EUR
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Mw: 196.554 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580772
Číslo CAS: 1136961-91-5