Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 145.8 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO₂
Mw: 190.599 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115949
Číslo CAS: 886499-68-9